missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FoxP3 Mouse anti-Human, Alexa Fluor 488, Clone: 259D/C7, BD

Código de producto. 15840569
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
25 Tests
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad unitSize
15840569 25 Tests cada uno
15849888 100 Tests cada uno
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15840569

Marca: BD Biosciences 560887

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The 259D/C7 antibody reacts with the human FoxP3 transcription factor, a member of the forkhead or winged helix family of transcription factors. The expression of FoxP3, also known as Scurfin, IPEX and JM2, has been found to be associated with CD4+ regulatory T cells and represents a specific marker for these cells. Flow-cytometric analysis has shown that FoxP3 is expressed by the majority of CD4+CD25+high T cells in peripheral blood while less than half of CD4+CD25int cell population are FoxP3 positive. Approximately 5-10% of peripheral CD4+ cells are CD4+CD25+ T regulatory cells. T regulatory cells are thought to play a critical role in the control of T cell mediated autoimmunity by suppressing the proliferation and cytokine production of other T cells. To support this hypothesis, it has been found that FOXP3 is mutated in scurfy (sf) mice. The 259D/C7 antibody reacts with all currently identified isoforms of human FoxP3 and is cross-reactive with Cynomolgus, Rhesus and Baboon.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FoxP3
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 259D/C7
Conjugado Alexa Fluor 488
Descripción Scurfin, IPEX, JM2
Formulación Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno FoxP3 recombinant protein
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Baboon, Cynomolgus, Human, Rhesus Monkey
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.