missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

forkhead box O3, Mouse, Clone: 1D2, Abnova™

Código de producto. 16118234
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16118234 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16118234

Marca: Abnova H00002309M06.100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant FOXO3A.

This gene belongs to the forkhead family of transcription factors which are characterized by a distinct forkhead domain. This gene likely functions as a trigger for apoptosis through expression of genes necessary for cell death. Translocation of this gene with the MLL gene is associated with secondary acute leukemia. Alternatively spliced transcript variants encoding the same protein have been observed. [provided by RefSeq

Sequence: PCTVELPRLTDMAGTMNLNDGLTENLMDDLLDNITLPPSQPSPTGGLMQRSSSFPYTTKGSGLGSPTSSFNSTVFGPSSLNSLRQSPMQTIQENKPATFS

Especificaciones

Antígeno forkhead box O3
Aplicaciones ELISA, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (PFA fixed), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 1D2
Conjugado Unconjugated
Descripción Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant FOXO3A.
Formulación PBS with no preservative; pH 7.4
génica FOXO3
N.º de referencia del gen BC021224
Alias de gen AF6q21/DKFZp781A0677/FKHRL1/FKHRL1P2/FOXO2/FOXO3A/MGC12739/MGC31925
Símbolos de los genes FOXO3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno FOXO3A (AAH21224, 361 a.a. ∼ 460 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis
Molécula completa Yes
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2309
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Tipo de producto Antibody
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.