missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FOXA2, Human, IP-WB Antibody Pair (PW1), Abnova™
Descripción
Includes
Antibody pair for IP: mouse monoclonal anti-FOXA2 (300μg), Antibody pair for WB: rabbit polyclonal anti-FOXA2 (50μL)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | FOXA2 |
| Aplicaciones | Immunoprecipitation, Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal/Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Descripción | This IP-WB antibody pair set comes with one antibody for immunoprecipitation and another to detect the precipitated protein in western blot. |
| génica | FOXA2 |
| Alias de gen | HNF3B/MGC19807/TCF3B |
| Símbolos de los genes | FOXA2 |
| Especie del huésped | Mouse, Rabbit |
| Cantidad | 1 Set |
| Mostrar más |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?