missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ FOXA1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 13441227
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
13441227 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 13441227

Marca: Invitrogen™ PA527157

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: A431, HepG2. Predicted reactivity: Mouse (100%), Rat (100%), Zebrafish (100%), Xenopus laevis (100%), Bovine (100%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

This gene encodes a member of the forkhead class of DNA-binding proteins. These hepatocyte nuclear factors are transcriptional activators for liver-specific transcripts such as albumin and transthyretin, and they also interact with chromatin. Similar family members in mice have roles in the regulation of metabolism and in the differentiation of the pancreas and liver.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FOXA1
Aplicaciones ChIP Assay, ChIP sequencing (ChIP-seq), Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.44 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 20% glycerol and 0.025% ProClin 300; pH 7
génica FOXA1
N.º de referencia del gen P55317
Alias de gen Ci-fkh; fkd7; fkh; fork head domain; forkhead box A1; forkhead box protein A1; forkhead-7; Foxa1; FoxA4a; hepatocyte nuclear factor 3 alpha (winged helix transcription factor); hepatocyte nuclear factor 3, alpha; hepatocyte nuclear factor 3-alpha; HNF3A; HNF-3A; HNF3alpha; HNF-3-alpha; HNF3-alpha; MGC33105; MGC52590; MGC75967; pintallavis; TCF3A; Tcf-3a; tFoxA1; Transcription factor 3A; xfkh1; xfkh2
Símbolos de los genes FOXA1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Carrier-protein conjugated synthetic peptide encompassing a sequence within the C-terminus region of human FOXA1. The exact sequence is proprietary.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3169
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.