Learn More
Nitritex™ Pulverizador antivaho
Código de producto. 15298098
Change view
Click to view available options
:
Cantidad:60mL
Código de producto.
15298098 Cantidad:60mL
1 options
Código de producto. 15298098
Marca: Nitritex™ BAFS601
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este pulverizador soluciona cualquier problema de empañamiento de gafas con una sola aplicación.El pulverizador antivaho Nitritex™ es rápido y fácil de aplicar.
  • Reduce el empañamiento
  • Pulverizador de bomba sin aire
  • No peligroso
  • Incolora
  • Irradiados con gamma
  • Sin alcohol
  • Aplicación rápida y sencilla
  • Adecuado para todas las gafas BioClean esterilizables en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificaciones/conformidad Fabricados en una instalación que tiene las certificaciones ISO 9001:2008
Tipo de producto Pulverizador antivaho
Para utilizar con (equipo) Gafas
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones antivaho
Cantidad 60 mL