Learn More
anti-FMC63, scFv Antibody, Clone: Y45, Precision Avi, ACROBiosystems
Descripción
Specifically recognizes the antigen-recognition domain of FMC63 derived CARs.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | FMC63 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | Y45 |
| Conjugado | Biotin |
| Formulación | Lyophilized from 0.22μm filtered solution in PBS, 0.5% BSA, pH7.4. Normally trehalose is added as protectant before lyophilization. |
| Especie del huésped | Human (HEK293) |
| Cantidad | 25 Tests |
| Estado normativo | RUO |
| Primario o secundario | Primary |
| Mostrar más |