missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FLI1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Invitrogen™

Código de producto. 13436927
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 μL
Tamaño de la unidad:
500 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
13436927 500 μL 500 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 13436927

Marca: Invitrogen PA532406

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This antibody is predicted to react with mouse and rat based on sequence homology. Heat-mediated antigen retrieval is recommended prior to staining, using a 10mM citrate buffer, pH 6.0, for 10 minutes followed by cooling at room temperature for 20 min. Following antigen retrieval, incubate samples with primary antibody for 30 min at room temperature. A suggested positive control is angiosarcoma, Ewing's sarcoma or placenta tissue.

ETS-1 is the prototype member of a family of genes identified on the basis of homology to the v-Ets oncogene isolated from the E26 erythroblastosis virus. This family of genes currently includes ETS-1, ETS-2, ERG-1, ERG-2, ELK, E74, FLI-1, PU.1 and PEA3. Members of the ETS gene family exhibit varied pattern of tissue expression, and share a highly conserved carboxy terminal domain containing a sequence related to the SV40 large T antigen nuclear localization signal sequence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FLI1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
génica FLI1
N.º de referencia del gen Q01543, P26323
Alias de gen EWSR2, SIC-1, Friend leukemia integration 1 transcription factor, proto-oncogene Fli-1, transcription factor ERGB
Símbolos de los genes FLI1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide derived from C-terminus of human FLI-1.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 500 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 14247, 2313
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.