missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

c-fos induced growth factor (vascular endothelial growth factor D), Rabbit, Purified MaxPab™ Polyclonal Antibody, Abnova™

Código de producto. 16158154
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16158154 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16158154

Marca: Abnova H00002277D01P.100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit polyclonal antibody raised against a full-length human FIGF protein.

The protein encoded by this gene is a member of the platelet-derived growth factor/vascular endothelial growth factor (PDGF/VEGF) family and is active in angiogenesis, lymphangiogenesis, and endothelial cell growth. This secreted protein undergoes a complex proteolytic maturation, generating multiple processed forms which bind and activate VEGFR-2 and VEGFR-3 receptors. This protein is structurally and functionally similar to vascular endothelial growth factor C. [provided by RefSeq

Sequence: MYREWVVVNVFMMLYVQLVQGSSNEHGPVKRSSQSTLERSEQQIRAASSLEELLRITHSEDWKLWRCRLRLKSFTSMDSRSASHRSTRFAATFYDIETLKVIDEEWQRTQCSPRETCVEVASELGKSTNTFFKPPCVNVFRCGGCCNEESLICMNTSTSYISKQLFEISVPLTSVPELVPVKVANHTGCKCLPTAPRHPYSIIRRSIQIPEEDRCSHSKKLCPIDMLWDSNKCKCVLQEENPLAGTEDHSHLQEPALCGPHMMFDEDRCECVCKTPCPKDLIQHPKNCSCFECKESLETCCQKHKLFHPDTCSCEDRCPFHTRPCASGKTACAKHCRFPKEKRAAQGPHSRKNP

Especificaciones

Antígeno c-fos induced growth factor (vascular endothelial growth factor D)
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Descripción Rabbit polyclonal antibody raised against a full-length human FIGF protein.
Formulación PBS with no preservative; pH 7.4
génica FIGF
N.º de referencia del gen NM_004469
Alias de gen VEGF-D/VEGFD
Símbolos de los genes FIGF
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno FIGF (NP_004460.1, 1 a.a. ∼ 354 a.a) full-length human protein.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2277
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Tipo de producto Antibody
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.