Learn More
Invitrogen™ FXN Monoclonal Antibody (18A5DB1)
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10429803
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
cada uno
10429803 100 μg cada uno
1 options
Código de producto. 10429803
Marca: Invitrogen™ 456300
Mouse Monoclonal Antibody
Positive controls: Recombinant Human Frataxin; normal Human fibroblasts (MRC5); HL60 cells. This antibody gave a positive result in IHC in the following FFPE tissue: Human colon adenocarcinoma.
FXN is a mitochondrial protein which belongs to the FRATAXIN family. The protein functions in regulating mitochondrial iron transport and respiration. The expansion of intronic trinucleotide repeat GAA results in Friedreich ataxia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno FXN
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 18A5DB1
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación HEPES buffered saline with 0.02% sodium azide
génica FXN
N.º de referencia del gen Q16595
Alias de gen CyaY; d-FXN; DKEYP-118A9.1; FA; FARR; frataxin; Frataxin intermediate form; Frataxin mature form; Frataxin(56-210); Frataxin(78-210); Frataxin(81-210); Frataxin, mitochondrial; FRDA; Friedreich ataxia; Friedreich ataxia protein; FXN; i-FXN; m56-FXN; m78-FXN; m81-FXN; RGD1565754; X25; zgc:158218
Símbolos de los genes FXN
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human frataxin (full length mature form, residues 56-210).
Método de purificación IgG fraction
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2395
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento 4°C, do not freeze
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1 κ