missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

fatty acid binding protein 4, adipocyte, Mouse, Polyclonal Antibody, Abnova™

Código de producto. 16174771
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μL
Tamaño de la unidad:
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16174771 50 μL 50 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16174771

Marca: Abnova H00002167B01.50uL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse polyclonal antibody raised against a full-length human FABP4 protein.

FABP4 encodes the fatty acid binding protein found in adipocytes. Fatty acid binding proteins are a family of small, highly conserved, cytoplasmic proteins that bind long-chain fatty acids and other hydrophobic ligands. It is thought that FABPs roles include fatty acid uptake, transport, and metabolism. [provided by RefSeq

Sequence: MCDAFVGTWKLVSSENFDDYMKEVGVGFATRKVAGMAKPNMIISVNGDVITIKSESTFKNTEISFILGQEFDEVTADDRKVKSTITLDGGVLVHVQKWDGKSTTIKRKREDDKLVVECVMKGVTSTRVYERA

Especificaciones

Antígeno fatty acid binding protein 4, adipocyte
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Descripción Mouse polyclonal antibody raised against a full-length human FABP4 protein.
Formulación No additive
génica FABP4
N.º de referencia del gen BC003672
Alias de gen A-FABP/aP2
Símbolos de los genes FABP4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno FABP4 (AAH03672, 1 a.a. ∼ 132 a.a) full-length human protein.
Cantidad 50 μL
Estado normativo RUO
Molécula completa Yes
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2167
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Serum
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.