missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
anti-Enolase 2/Neuron-specific Enolase, Polyclonal, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 3 publications
Marca: Novus Biologicals NB110-58870
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Enolase 2/Neuron-specific Enolase Polyclonal specifically detects Enolase 2/Neuron-specific Enolase in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Knockdown Validated.Especificaciones
| Enolase 2/Neuron-specific Enolase | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:2000, Simple Western 1:10000, Immunohistochemistry 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:500, Knockdown Validated | |
| P09104 | |
| ENO2 | |
| Recombinant full length human NSE purified from E. coli. [UniProt# P09104] | |
| Unpurified | |
| RUO | |
| 2026 | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antisera |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, KnockDown | |
| Unconjugated | |
| Supplied as serum with 5mM Sodium Azide | |
| 2-phospho-D-glycerate hydrolyase, 2-phospho-D-glycerate hydro-lyase, EC 4.2.1.11, Enolase 2, enolase 2 (gamma, neuronal), gamma-enolase, Neural enolase, neuron specific gamma enolase, neurone-specific enolase, Neuron-specific enolase, NSE | |
| Rabbit | |
| 47 kDa | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Mouse data from customer review. | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?
For Research Use Only