missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EIF4G1, Mouse, Clone: 3A10, Abnova™

Código de producto. 16187544
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16187544 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16187544

Marca: Abnova H00001981M01.100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant EIF4G1.

The protein encoded by this gene is a component of the protein complex EIF4F, which is involved in the recognition of the mRNA cap, ATP-dependent unwinding of 5'-terminal secondary structure, and recruitment of mRNA to the ribosome. Alternative splicing results in five transcript variants encoding four distinct isoforms. [provided by RefSeq]

Sequence: DVAVLKARAKLLQKYLCDEQKELQALYALQALVVTLEQPPNLLRMFFDALYDEDVVKEDAFYSWESSKDPAEQQGKGVALKSVTAFFKWLREAEEESDHN

Especificaciones

Antígeno EIF4G1
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 3A10
Conjugado Unconjugated
Descripción Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant EIF4G1.
Formulación PBS with no preservative; pH 7.4
génica EIF4G1
N.º de referencia del gen NM_182917
Alias de gen DKFZp686A1451/EIF4F/EIF4G/p220
Símbolos de los genes EIF4G1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno EIF4G1 (NP_886553, 1500 a.a. ∼ 1599 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1981
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.