missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ECH1 Monoclonal Antibody (9D11AF3)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 11340742
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad unitSize
11340742 100 μg cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11340742

Marca: Invitrogen™ A21972

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ECH1 Monoclonal Antibody for ICC/IF, IP, ELISA

This gene encodes a member of the hydratase/isomerase superfamily. The gene product shows high sequence similarity to enoyl-coenzyme A (CoA) hydratases of several species, particularly within a conserved domain characteristic of these proteins. The encoded protein, which contains a C-terminal peroxisomal targeting sequence, localizes to the peroxisome. The rat ortholog, which localizes to the matrix of both the peroxisome and mitochondria, can isomerize 3-trans,5-cis-dienoyl-CoA to 2-trans,4-trans-dienoyl-CoA, indicating that it is a delta3,5-delta2,4-dienoyl-CoA isomerase. This enzyme functions in the auxiliary step of the fatty acid beta-oxidation pathway. Expression of the rat gene is induced by peroxisome proliferators.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ECH1
Aplicaciones ELISA, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 9D11AF3
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación HEPES buffered saline with 0.02% sodium azide
génica ECH1
N.º de referencia del gen Q13011, Q62651
Alias de gen AA617331; delta(3,5)-Delta(2,4)-dienoyl-CoA isomerase, mitochondrial; delta3,5-delta2,4-dienoyl-CoA isomerase; delta3,5-delta2,4-dienoyl-coenzyme A isomerase; dienoyl-CoA isomerase; ECH1; enoyl CoA hydratase 1, peroxisomal; enoyl coenzyme A hydratase 1, peroxisomal; enoyl hydratase-like protein peroxisomal; enoyl hydratase-like protein, peroxisomal; enoyl-CoA hydratase 1; enoyl-CoA hydratase 1, peroxisomal; HPXEL; Peroxisomal enoyl hydratase-like protein; peroxisomal enoyl-CoA hydratase 1; peroxisomal/mitochondrial dienoyl-CoA isomerase; Pxel
Símbolos de los genes ECH1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno ECH1 contains a C-terminal peroxisomal targeting sequence and localizes to the peroxisome.
Método de purificación Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1891, 64526
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento 4°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.