Learn More
CEEC Controlled Environment Equipment Corporation™ Felpudos con alfombrillas adhesivas antipolvo
Código de producto. p-8010415
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Tamaño de la unidad:
paquete de 120
Código de producto. Color unitSize
11896373 Blanco paquete de 120
11856383 Azul paquete de 120
2 options
Código de producto. 11896373
Marca: CEEC Controlled Environment Equipment Corporation™ 177650
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice los felpudos con alfombrillas adhesivas antipolvo CEEC Control Environ Eqpt Corp™ para controlar los contaminantes ambientales. Su parte posterior adhesiva 100 % antideslizante garantiza la correcta colocación de la alfombrilla y ayuda a evitar que haya contaminación debajo de la alfombrilla. También cuentan con un agente antimicrobiano en todos los adhesivos.
  • Fórmula de control de derrames
  • Disponibles con bordes cuadrados o biselados con el fin de allanar el paso para los carros;
  • sin deslaminación (desprendimiento) de hojas
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 66 x 120 cm
Cantidad 120/paq.
Color Blanco