missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CEEC Controlled Environment Equipment Corporation™ Felpudos con alfombrillas adhesivas antipolvo
Descripción
- Fórmula de control de derrames
- Disponibles con bordes cuadrados o biselados con el fin de allanar el paso para los carros;
- sin deslaminación (desprendimiento) de hojas
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (L x An) | 91 x 114 cm |
| Cantidad | 120/Pk. |
| Color | Azul |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?