missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
dual specificity phosphatase 22, Rabbit, Purified MaxPab™ Polyclonal Antibody, Abnova™
Rabbit polyclonal antibody raised against a full-length human DUSP22 protein.
Marca: Abnova H00056940-D01P.100ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Sequence: MGNGMNKILPGLYIGNFKDARDAEQLSKNKVTHILSVHDSARPMLEGVKYLCIPAADSPSQNLTRHFKESIKFIHECRLRGESCLVHCLAGVSRSVTLVIAYIMTVTDFGWEDALHTVRAGRSCANPNVGFQRQLQEFEKHEVHQYRQWLKEEYGESPLQDAEEAKNILAAPGILKFWAFLRRLEspecificaciones
| dual specificity phosphatase 22 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit polyclonal antibody raised against a full-length human DUSP22 protein. | |
| DUSP22 | |
| JKAP/JSP1/MKPX/VHX | |
| Rabbit | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| 56940 | |
| Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
| IgG |
| Immunofluorescence, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| PBS with no preservative; pH 7.4 | |
| NM_020185 | |
| DUSP22 | |
| DUSP22 (NP_064570.1, 1 a.a. ∼ 184 a.a) full-length human protein. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido