missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

dehydrogenase/reductase (SDR family) member 7, Mouse, Purified MaxPab™ Polyclonal Antibody, Abnova™

Código de producto. 16120599
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16120599 50 μg 50 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16120599

Marca: Abnova H00051635B01P.50ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse polyclonal antibody raised against a full-length human DHRS7 protein.

Short-chain dehydrogenases/reductases (SDRs), such as DHRS7, catalyze the oxidation/reduction of a wide range of substrates, including retinoids and steroids (Haeseleer and Palczewski, 2000 [PubMed 10800688]).[supplied by OMIM

Sequence: MNWELLLWLLVLCALLLLLVQLLRFLRADGDLTLLWAEWQGRRPEWELTDMVVWVTGASSGIGEELAYQLSKLGVSLVLSARRVHELERVKRRCLENGNLKEKDILVLPLDLTDTGSHEAATKAVLQEFGRIDILVNNGGMSQRSLCMDTSLDVYRKLIELNYLGTVSLTKCVLPHMIERKQGKIVTVNSILGIISVPLSIGYCASKHALRGFFNGLRTELATYPGIIVSNICPGPVQSNIVENSLAGEVTKTIGNNGDQSHKMTTSRCVRLMLISMANDLKEVWISEQPFLLVTYLWQYMPTWAWWITNKMGKKRIENFKSGVDADSSYFKIFKTKHD

Especificaciones

Antígeno dehydrogenase/reductase (SDR family) member 7
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Descripción Mouse polyclonal antibody raised against a full-length human DHRS7 protein.
Formulación PBS with no preservative; pH 7.4
génica DHRS7
N.º de referencia del gen NM_016029.1
Alias de gen CGI-86/SDR34C1/retDSR4/retSDR4
Símbolos de los genes DHRS7
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno DHRS7 (NP_057113.1, 1 a.a. ∼ 339 a.a) full-length human protein.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Endocrine/Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51635
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Tipo de producto Antibody
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.