missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
anti-Creatine Kinase MB, Clone: 4E3., Abnova™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Abnova MAB6697-M08.100ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
| Creatine Kinase MB | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| In 1x PBS, pH 7.4 | |
| Native purified human Creatine Kinase MB. | |
| RUO | |
| Human | |
| Purified |
| ELISA | |
| 4E3 | |
| Mouse monoclonal antibody raised against a full length native Creatine Kinase MB. | |
| Mouse | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
| IgG2a κ |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?