missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chloramphenicol Acetyltransferase Mouse anti-Bacteria, Clone: CAT-1, Invitrogen™

Código de producto. 11591112
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
11591112 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11591112

Marca: Invitrogen MA191137

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MA1-91137 detects Chloramphenicol Acetyltransferase from various samples. MA1-91137 has been successfully used in Western blot applications. The MA1-91137 immunogen is: Recombit full length protein Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial. For short-term storage (1-2 weeks), product can be stored at 4°C. For long-term storage, aliquot and store product at -20° C or below, avioiding multiple freeze-thaw cycles.

CAT is used as a tag in many systems and is used in many transcription assays. The enzyme is an effector of chloramphenicol resistance in bacteria.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Chloramphenicol Acetyltransferase
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon CAT-1
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Alias de gen Cat; CAT II; CatB; CatD; Chloramphenicol acetyl-transferase 2; Chloramphenicol acetyltransferase II; cmlA
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombit full length protein
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Bacteria
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.