missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD94 Mouse anti-Human, APC, Clone: HP-3D9, BD

Código de producto. 15839808
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15839808 100 Tests cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15839808 Proveedor BD Biosciences N.º de proveedor 559876

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Reacts with a 70kDa disulfide-linked dimer, also known as Kp43, expressed on natural killer (NK) cells. It is also expressed on γ/δ TCR+ T lymphocytes and on some CD8+CD56+ α/β TCR+ clones. Reports demonstrate that HP-3D9 markedly inhibits cytolytic activity of polyclonally-activated NK cells. CD94 (Kp43) plays a role in regulation of the function of NK cell activation and adhesion.

Flow Cytometry

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD94
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon HP-3D9
Conjugado APC
Formulación Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human NK Cells
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 Tests
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.