missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD8b Mouse anti-Human, APC, Clone: 2ST8.5H7, BD

Código de producto. 15846289
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad unitSize
15846289 100 Tests cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15846289

Marca: BD Biosciences 641058

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

+ suppressor T-cell clone termed 20a6.

The CD8β antibody recognizes an epitope formed by the combination of CD8 alpha and beta chains. The majority of peripheral blood CD8+ T lymphocytes expresses an α/β heterodimer (32, 30 kilodaltons (kDa)), while CD8+CD16+ natural killer (NK) lymphocytes and CD8+ T-cell receptor (TCR)-γ/δ NK cells. The CD8 antigenic determinant binds to class I major histocompatibility (MHC) molecules, resulting in increased adhesion between the CD8+ T lymphocytes and target cells. Binding of the CD8 antigen to class I MHC molecules enhances the activation of resting T lymphocytes. The CD8 antigen is coupled to a protein tyrosine kinase, p56lck. The CD8:p56lck complex can play a role in T-lymphocyte activation through mediation of the interactions between the CD8 antigen and the CD3/TCR complex.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD8b
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 2ST8.5H7
Concentración 25μg/mL
Conjugado APC
Formulación Phosphate buffered saline with gelatin and 0.1% sodium azide.
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno CD8
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store vials at 2-8°C. Conjugated forms should not be frozen and should be protected from prolonged exposure to light. Each reagent is stable for the period shown on the bottle label when stored as directed.
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.