missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

anti-CD86, Clone: 4H4, Abnova™

Código de producto. 16086586
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16086586 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16086586

Marca: Abnova MAB5000M02.100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Especificaciones

Antígeno CD86
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 4H4
Conjugado Unconjugated
Descripción Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant CD86.
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen BC040261.1
Alias de gen B7-2/B70/CD28LG2/LAB72/MGC34413
Símbolos de los genes CD86
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno CD86 (AAH40261.1, 24 a.a. ∼ 132 a.a) partial recombinant protein with mouse IgG2a-Fc tag.
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 942
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.