Learn More
CD74 molecule, major histocompatibility complex, class II invariant chain, Rabbit, Purified MaxPab™ Polyclonal Antibody, Abnova™
Descripción
Sequence: MHRRRSRSCREDQKPVMDDQRDLISNNEQLPMLGRRPGAPESKCSRGALYTGFSILVTLLLAGQATTAYFLYQQQGRLDKLTVTSQNLQLENLRMKLPKPPKPVSKMRMATPLLMQALPMGALPQGPMQNATKYGNMTEDHVMHLLQSHWNWRTRLLGWV
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD74 molecule, major histocompatibility complex, class II invariant chain |
| Aplicaciones | In situ PLA, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Descripción | Rabbit polyclonal antibody raised against a full-length human CD74 protein. |
| Formulación | PBS with no preservative; pH 7.4 |
| génica | CD74 |
| N.º de referencia del gen | NM_001025158.1 |
| Alias de gen | DHLAG/HLADG/Ia-GAMMA |
| Símbolos de los genes | CD74 |
| Mostrar más |