missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
anti-CD73; Clone: AD2; BD
Descripción
Host Species: Mouse
Clone AD2
Isotype IgG1, κ
Species Reactivity Hu
Immunogen Pre-B leukemia cell line
Flow Cytometry
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD73 |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | AD2 |
| Conjugado | Brilliant Violet 510 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Pre-B leukemia cell line |
| Método de purificación | Affinity Purified |
| Cantidad | 100 Tests |
| Estado normativo | RUO |
| Primario o secundario | Primary |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?