missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD7 Mouse anti-Human, FITC, Clone: 4H9, BD

Código de producto. 15856098
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad unitSize
15856098 100 Tests cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15856098

Marca: BD Biosciences 347483

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD7, clone 4H9, is derived from hybridization of mouse P3-X63-Ag8.653 myeloma cells with spleen cells from BALB/c mice immunized with T-acute lymphoblastic leukemia (T-ALL) cells.

CD7 (Leu-9) recognizes a human T- and natural killer (NK) lymphocyte antigen, Mr 40 kdaltons (kDa).

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Antígeno CD7
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 4H9
Concentración 30μg/mL
Conjugado FITC
Descripción Leu-9
Formulación Phosphate buffered saline with gelatin and 0.1% sodium azide.
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno T-acute lymphoblastic leukemia cells
Cantidad 100 Tests
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store vials at 2-8°C. Conjugated forms should not be frozen and should be protected from prolonged exposure to light. Each reagent is stable for the period shown on the bottle label when stored as directed.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Vis mere Vis mindre

For Research Use Only.

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.