Learn More
CD69 Mouse anti-Human, APC, Clone: FN50, BD
Código de producto. 15828248
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
Tamaño de la unidad:
cada uno
15828248 100 Tests cada uno
1 options
Código de producto. 15828248
Marca: BD Biosciences 555533
Mouse Monoclonal Antibody
Reacts with a 28/34kDa dimeric glycoprotein expressed early during activation of lymphocytes and monocytes. FN50 monoclonal antibody labels NK cells and most lymphocytes of the follicular mantle and perifollicular/interfollicular zone as well as intragerminal center T cells of lymph nodes and tonsils.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CD69
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon FN50
Conjugado APC
Descripción AIM; CLEC2C; EA1; GP32/28; Leu23; MLR-3; VEA; BL-AC/P26
Formulación Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Especie del huésped Mouse
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 Tests
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only.