missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CD68 Monoclonal Antibody (FA-11)

Código de producto. 15245939
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 μg
Tamaño de la unidad:
250 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15245939 250 μg 250 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15245939

Marca: Invitrogen™ MA516674

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

Non-reducing conditions are recommended for Western blot applications. For FACS analysis, use 10 μL of the suggested working dilution to label 1x10^6 cells in 100 μL. Rat anti Mouse CD68 antibody, clone FA-11 recognizes mouse macrosialin, a heavily glycosylated transmembrane protein and murine homolog of human CD68, which is classified as a unique scavenger receptor (ScR) family member, due to the presence of a lysosome associated membrane protein (LAMP)-like domain.

CD68 (Macrosialin) is a 110 kDa integral membrane glycoprotein predominantly expressed on the intracellular lysomsomes of monocytes and macrophages and to a lesser extent by dendritic cells and peripheral blood granulocytes. Also, CD68 could play a role in phagocytic activities of tissue macrophages, both in intracellular lysosomal metabolism and extracellular cell-cell and cell-pathogen interactions. CD68 is expressed by interdigitating reticulum cells in tonsil and some histiocytic lymphoma or histiocytosis, acute myeloid leukemia (AML), and granulocytic sarcoma. Elevated expression of CD68 has been demonstrated on CD34+ cells in various human malignancies, including several Acute Myeloid Leukemia studies.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD68
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon FA-11
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.09% sodium azide
génica Cd68
N.º de referencia del gen P31996
Alias de gen CD68; CD68 antigen; CD68 molecule; GP110; Lamp4; macrophage antigen CD68; macrosialin; Scard1; scavenger receptor class D, member 1; similar to CD68 antigen
Símbolos de los genes Cd68
Especie del huésped Rat
Inmunógeno purified Con A acceptor glycoprotein from P815 cell line.
Método de purificación Protein G
Cantidad 250 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 12514
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento 4°C or -20°C if preferred
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.