missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD64 Mouse anti-Human, PE, Clone: 10.1, BD

Código de producto. 15846309
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 Tests
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad unitSize
15846309 50 Tests cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15846309

Marca: BD Biosciences 644385

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD64, clone 10.1, is derived from a fusion of Sp2/0-Ag14 cells with spleen cells from a BALB/c mouse that was immunized first with 2 x 107 rheumatoid synovial fluid cells and on subsequent occasions with 1.5 x 107 fibronectin-purified human monocytes obtained from pools of blood group–matched donors.

CD64 recognizes the 72-kilodalton (kDa) human FcγRI that can bind monomeric IgG.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD64
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 10.1
Concentración 25μg/mL
Conjugado PE
Formulación Phosphate buffered saline with BSA and 0.1% sodium azide.
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human Rheumatoid synovial fluid cells and fibronectin-purified monocytes
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 50 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store vials at 2-8°C. Conjugated forms should not be frozen and should be protected from prolonged exposure to light. Each reagent is stable for the period shown on the bottle label when stored as directed.
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.