missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CD64 Monoclonal Antibody (10.1)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 12362283
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Cantidad unitSize
12362283 100 μg paquete de 100
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12362283

Marca: Invitrogen™ MA110270

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

This antibody recognizes an extracellular epitope on CD64/FcgammaRI, a 72 kDa single chain type I glycoprotein, that is expressed on monocytes/macrophages, dendritic cells, and activated granulocytes. The epitope is sensitive to formalin fixation.

CD64 (FCGR1A) encodes a protein that plays an important role in the immune response. CD64 is a high-affinity Fc-gamma receptor and is one of three related gene family members located on chromosome 1. CD64 plays an important role in the immune response and its dysfunction has been studied in cervical adenitis and tetrasomy 21.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD64
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 10.1
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 15mM sodium azide; pH 7.4
génica FCGR1A
N.º de referencia del gen P12314
Alias de gen AI323638; AV092959; CD64; CD64 antigen; CD64A; Fc fragment of IgG high affinity Ib receptor; Fc fragment of IgG receptor Ia; Fc fragment of IgG, high affinity Ia, receptor (CD64); Fc fragment of IgG, high affinity Ia, receptor for (CD64); Fc fragment of IgG, high affinity Ib, receptor for (CD64); Fc gamma receptor; Fc gamma receptor Ia; Fc receptor, IgG, high affinity I; Fcg1; Fc-gamma receptor 1; Fc-gamma receptor I A1; Fc-gamma RI; Fc-gamma RIA; FcgammaRI; FcgammaRIa; Fcgr1; FCGR1A; Fcgr1b; FcgRI; FCRI; FLJ18345; high affinity IgG Fc receptor, subunit beta; high affinity immunoglobulin gamma Fc receptor I; high-affinity immunoglobulin gamma Fc receptor I; IGFR1; IgG Fc receptor I; IgG high affinity Fc receptor; IGGHAFC; RP11-196G18.2
Símbolos de los genes FCGR1A
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Rheumatoid synovial fluid cells and fibronectin purified human monocytes.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2209
Especies diana Human, Monkey
Contenido y almacenamiento 4°C, do not freeze
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.