Learn More
anti-CD63, ; Clone: NVG-2; BD
Código de producto. 15813459
Change view
Click to view available options
:
50μg;
Código de producto.
15813459 50μg;
1 options
Código de producto. 15813459
Marca: BD Biosciences 564221
Applications:
Flow cytometry, Immunofluorescence, Bioimaging, Intracellular staining
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CD63
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunofluorescence, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon NVG-2
Concentración 0.5mg/mL
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse Eosinophils
Método de purificación Affinity Purified
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4deg.C
Isotype IgG2a κ