missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD62P (P-selectin) Mouse anti-Human, PE, Clone: AC1.2, BD

Código de producto. 15806138
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad unitSize
15806138 100 Tests cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15806138

Marca: BD Biosciences 348107

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD62P, clone AC1.2, is derived from hybridization of mouse NS-1 cells with spleen cells of BALB/c mice immunized with activated platelets.

The CD62P antigen, also known as platelet activation-dependent granule-external membrane (PADGEM) protein or granule membrane protein (GMP-140), is a 140-kilodalton (kd) single chain polypeptide. The CD62P antigen is a member of the selectin family of adhesion molecules and mediates the adhesion of activated platelets to neutrophils and monocytes in hemostasis.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD62P (P-selectin)
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon AC1.2
Concentración 1.5μg/mL
Conjugado PE
Formulación Phosphate buffered saline with gelatin and 0.1% sodium azide.
Especie del huésped Mouse
Cantidad 100 Tests
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store vials at 2-8°C. Conjugated forms should not be frozen and should be protected from prolonged exposure to light. Each reagent is stable for the period shown on the bottle label when stored as directed.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.