missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD5 Mouse anti-Human, V450, Clone: L17F12, BD

Código de producto. 15866309
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15866309 100 Tests cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15866309 Proveedor BD Biosciences N.º de proveedor 644487

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD5, clone L17F12, is derived from hybridization of mouse NS-1/Ag4 myeloma cells with spleen cells from BALB/c mice immunized with human T-acute lymphoblastic leukemia (ALL) cells.

CD5 recognizes a human T-lymphocyte antigen, 67 kilodaltons (kDa).

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD5
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon L17F12
Concentración 25μg/mL
Conjugado Violet Fluor 450 (V450)
Formulación Phosphate buffered saline with 0.1% sodium azide.
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human T-acute lymphoblastic leukemia (ALL) cells
Cantidad 100 Tests
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store vials at 2-8°C. Conjugated forms should not be frozen and should be protected from prolonged exposure to light. Each reagent is stable for the period shown on the bottle label when stored as directed.
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.