missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
anti-CD49f; Clone: GoH3; BD
Marca: BD Biosciences 563271
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Host Species: Rat
Clone GoH3
Isotype IgG2a, κ
Species Reactivity Hu
Immunogen Mouse mammary tumor cells
Flow Cytometry
Especificaciones
| CD49f | |
| GoH3 | |
| Rat | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| Human |
| Monoclonal | |
| Brilliant Violet 510 | |
| Mouse mammary tumor cells | |
| 50 Tests | |
| Primary | |
| IgG2a |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido