missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD49e Mouse anti-Human, Alexa Fluor 647, Clone: IIA1, BD

Código de producto. 15802909
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 Tests
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad unitSize
15802909 50 Tests cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15802909

Marca: BD Biosciences 563578

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The IIA1 monoclonal antibody specifically recognizes CD49e, a type I transmembrane glycoprotein which is also known as Integrin α5 Chain or VLA-5 α chain (VLA-5 α ). Following translation, CD49e is cleaved into two disulfide-linked chains of 135 and 25 kDa that associate with β1 integrin (CD29) to form the VLA-5 (Integrin α5/β1) complex. The VLA-5 complex is a well-established fibronectin receptor that is expressed on many cell types, including fibroblasts, endothelial cells, epithelial cells, platelets, thymocytes, T cells, B cells, the myeloid cell line U937, K562 and some melanoma cell lines. This clone inhibits α5β1 binding of ligands. It is useful for studies of the expression and function of this integrin.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD49e
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon IIA1
Conjugado Alexa Fluor 647
Descripción Integrin α5; Integrin alpha-5; ITGA5; ITA5; FNRA; VLA-5; VLA5A
Formulación Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno P-selectin-IgG1 fusion protein
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 50 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.