missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD49d Mouse anti-Human, APC, Clone: 9F10, BD

Mouse Monoclonal Antibody

Marca:  BD Biosciences 561892

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15871439

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.25€
    48.72€ / cada uno
    Ahorro 0.53€
    1% Descuento

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

The 9F10 monoclonal antibody specifically reacts with the integrin α4 chain, that is expressed as a heterodimer with either of two β integrin subunits, β1 (CD29) or β7. The α4β1 integrin (VLA-4) is expressed on lymphocytes, monocytes, thymocytes, NK cells, and several B- and T-cell lines, and mediates binding to VCAM-1 (CD106) and the CS-1 region of fibronectin. The αβ7 also binds fibronectin and VCAM-1, and has been shown in the mouse to preferentially bind the mucosal vascular addressin molecule, MAdCAM-1. This antibody is useful for studies of the expression by and function of cells that express α4 chain-containing integrins.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones

Especificaciones

CD49d
Monoclonal
APC
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Affinity Purified
RUO
Baboon, Bovine, Canine, Cynomolgus, Equine, Feline, Human, Rhesus Monkey, Sheep
IgG1 κ
Flow Cytometry
9F10
Integrin α4 chain; Integrin alpha 4; ITGA4; IA4; alpha 4 subunit of VLA-4
Mouse
25 Tests
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Promociones

Promociones

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado

For Research Use Only.