Learn More
CD45 Mouse anti-Human, PE, Clone: HI30, BD
Descripción
The HI30 monoclonal antibody specifically binds to the 180, 190, 205, 220 kDa protein isoforms of CD45. CD45 is encoded by the PTPRC (Protein tyrosine phosphatase receptor type C) gene. CD45, also known as the leukocyte common antigen (LCA), is a member of the protein tyrosine phosphatase (PTP) family. It is present on all human leukocytes including lymphocytes, monocytes, granulocytes, eosinophils, and thymocytes. CD45 is absent from circulating erythrocytes, platelets, or mature erythroid cells of bone marrow and non-hemopoietic tissues.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD45 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | HI30 |
| Conjugado | PE |
| Descripción | PTPRC; CD45R; LCA; L-CA; Leukocyte Common Antigen; B220; T200; GP180; LY5 |
| Formulación | Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Human Peripheral Blood Leucocytes |
| Método de purificación | Affinity Purified |
| Mostrar más |
For Research Use Only.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.