Learn More
anti-CD45; Clone: HI30; BD
Descripción
Host Species: Mouse
Clone: HI30
Isotype: IgG1, κ
Species Reactivity: Hu
Immunogen: Human Peripheral Blood Leucocytes
Flow cytometry
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD45 |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | HI30 |
| Conjugado | Brilliant Ultraviolet 395 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Human Peripheral Blood Leucocytes |
| Método de purificación | Affinity Purified |
| Cantidad | 25 Tests |
| Estado normativo | RUO |
| Primario o secundario | Primary |
| Mostrar más |