Learn More
anti-CD45; Clone: HI30; BD
Código de producto. 15833099
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
25 Tests
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15833099 25 Tests cada uno
15843099 100 Tests cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15833099 Proveedor BD Biosciences N.º de proveedor 563791
Host Species: Mouse
Clone: HI30
Isotype: IgG1, κ
Species Reactivity: Hu
Immunogen: Human Peripheral Blood Leucocytes
Flow cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CD45
Clasificación Monoclonal
Clon HI30
Conjugado Brilliant Ultraviolet 395
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human Peripheral Blood Leucocytes
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human