missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD45, AmCyan Mouse anti-Human, AmCyan, Clone: 2D1, BD

Código de producto. 10320774
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad unitSize
10320774 100 Tests cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10320774

Marca: BD Biosciences 339192

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD45 clone 2D1 is derived from the hybridization of mouse NS-1 myeloma cells with spleen cells from BALB/c mice immunized with human peripheral blood mononuclear cells (PBMCs).

The CD45 antibody (anti–HLe-1) recognizes members of the T200 family of human leucocyte antigens with molecular mass of 180 to 220 kilodaltons (kDa).

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD45
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 2D1
Concentración 100μg/mL
Conjugado AmCyan
Formulación Phosphate buffered saline with BSA and 0.1% sodium azide.
Especie del huésped Mouse
Cantidad 100 Tests
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store vials at 2-8°C. Conjugated forms should not be frozen and should be protected from prolonged exposure to light. Each reagent is stable for the period shown on the bottle label when stored as directed.
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.