Learn More
CD44 (Pgp-1, H-CAM, Ly24) Mouse anti-Human, FITC, Clone: L178, BD
Descripción
The CD44 antibody, clone L178, is derived from hybridization of Sp2/0 myeloma mouse cells with spleen cells from BALB/c mice immunized with TCR-γ/δ+ thymocytes.
The CD44 (Leu-44) antibody recognizes a cell-surface glycoprotein that exists in a variety of isoforms. It is synthesized as a molecule with a molecular weight of 37 kilodaltons (kDa). Upon glycosylation, it is converted to an 80- to 95-kDa form. Alternatively, a 180- to 200-kDa form results from the addition of chondroitin sulfate.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD44 (Pgp-1, H-CAM, Ly24) |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | L178 |
| Concentración | 12.5μg/mL |
| Conjugado | FITC |
| Formulación | Phosphate buffered saline with gelatin and 0.1% sodium azide. |
| Especie del huésped | Mouse |
| Cantidad | 100 Tests |
| Estado normativo | RUO |
| Mostrar más |
For Research Use Only.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.