missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

anti-CD43; Clone: S7; BD

Código de producto. 15882599
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad unitSize
15882599 100 μg cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15882599

Marca: BD Biosciences 563206

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Host Species: Rat
Clone S7
Isotype IgG2a, κ
Species Reactivity Ms
Immunogen Mouse Plasmacytoma MOPC-315

Flow Cytometry

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD43
Clasificación Monoclonal
Clon S7
Concentración 0.2mg/mL
Conjugado Brilliant Violet 510
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse Plasmacytoma MOPC-315
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Mouse
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.