Learn More
anti-CD41A; Clone: HIP8; BD
Descripción
Host Species: Mouse
Clone HIP8
Isotype IgG1, κ
Species Reactivity Hu
Immunogen Purified platelet membrane glycoproteins
Flow Cytometry
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD41a |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | HIP8 |
| Conjugado | Brilliant Violet 510 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Purified platelet membrane glycoproteins |
| Método de purificación | Affinity Purified |
| Cantidad | 50 Tests |
| Estado normativo | RUO |
| Primario o secundario | Primary |
| Mostrar más |