missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD36 Mouse anti-Human, FITC, Clone: SMØ, Invitrogen™

Código de producto. 15236159
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15236159 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15236159

Marca: Invitrogen MA516940

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

For FACS analysis, use 10 μL of the suggested working dilution to label 1x10^6 cells in 100 μL.

CD36 (fatty acid translocase, FAT) is an 88 kDa, ditopic glycosylated protein that belongs to the class B family of scavenger receptors. CD36 is expressed by most resting marginal zone B cells but not by follicular and B1 B cells, and is rapidly induced on Follicular B cells in vitro upon TLR and CD40 stimulation. CD36 does not affect the development of B cells, but modulates both primary and secondary antibody response. Similar to glucose transporter GLUT4, CD36 is translocated from intracellular pools to the plasma membrane following cell stimulation by insulin. In mouse, CD36 is responsible for gustatory perception of long-chain fatty acids. CD36 is preferentially found within lipid rafts, which facilitates its association with receptors, signaling and adapter molecules. CD36 binds to collagen, thrombospondin, anionic phospholipids and oxidized LDL. Further, CD36 may function as a cell adhesion molecule and directly mediates cyto-adherence of Plasmodium falciparum parasitized erythrocytes. Mutations in the CD36 gene cause platelet glycoprotein deficiency. Multiple alternatively spliced transcript variants encoding the CD36 protein have been found.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD36
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon SMØ
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado FITC
génica CD36
N.º de referencia del gen P16671
Alias de gen FAT, GPIV, Scarb3, GPIIIB, PAS IV, PAS-4, fatty acid translocase, glycoprotein IIIb, platelet glycoprotein 4, platelet glycoprotein IV
Símbolos de los genes CD36
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human tonsil and peripheral blood mononuclear cells
Método de purificación Ammonium sulfate precipitation
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 948
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento 4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgM
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.