missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD31 Mouse anti-Human, Alexa Fluor 647, Clone: WM59, BD

Código de producto. 15811209
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 Tests
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad unitSize
15811209 50 Tests cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15811209

Marca: BD Biosciences 561654

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The WM59 monoclonal antibody specifically binds to a 130 kDa glycoprotein, gpIIa', also known as platelet endothelial cell adhesion molecule-1, (PECAM-1). CD31 has wide tissue distribution and is expressed on platelets, monocytes, granulocytes, and in high amounts on endothelial cells. This molecule has been implicated in a number of cellular phenomena, including vascular wound healing and angiogenesis, and transendothelial migration of leukocytes in inflammatory responses.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD31
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon WM59
Conjugado Alexa Fluor 647
Descripción EndoCAM; GPIIA'; PECA1; PECAM1; Platelet endothelial cell adhesion molecule
Formulación Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Especie del huésped Mouse
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 50 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.