Learn More
CD3 Mouse anti-Human, FITC, Clone: UCHT1, BD
Mouse Monoclonal Antibody
66.35€ - 965.00€
Especificaciones
| Antígeno | CD3 |
|---|---|
| Clon | UCHT1 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Conjugado | FITC |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15811359
|
BD Biosciences
561806 |
25 Tests |
66.35€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15821359
|
BD Biosciences
561807 |
500 Tests |
965.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The UCHT1 monoclonal antibody specifically binds to the human CD3ε-chain, a 20-kDa subunit of the CD3/T cell antigen receptor complex. CD3ε is expressed on 70-80% of normal human peripheral blood lymphocytes and 60-85% of thymocytes. Studies from the HLDA Workshop show that this antibody is mitogenic for CD3ε-positive cells when used in conjunction with costimulatory agents such as pokeweed mitogen or anti-CD28 antibody. CD3 plays a central role in signal transduction during antigen recognition. The UCHT1 antibody stains both surface and intracellular CD3ε unlike the other CD3 clone, HIT3a, that stains only extracellular CD3ε.
Especificaciones
| CD3 | |
| Flow Cytometry | |
| FITC | |
| RUO | |
| Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
| IgG1 κ | |
| Affinity Purified | |
| CD3e; CD3E; T3E; TCRE; T-cell surface antigen T3/Leu-4 epsilon |
| UCHT1 | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Human | |
| Human infant thymocytes and peripheral blood lymphocytes from a Sézary Syndrome donor | |
| Primary | |
| Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
For Research Use Only.