missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD3 Mouse anti-Human, NA/LE, Unlabeled, Clone: UCHT1, BD

Código de producto. 15858068
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15858068 0.5 mg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15858068 Proveedor BD Biosciences N.º de proveedor 555329

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Studies from the HLDA Workshop show this antibody to be mitogenic when used in conjunction with pokeweed mitogen. CD3 plays a role in signal transduction during antigen recognition. UCHT1 antibody stains intracellular CD3 unlike the other CD3 clone, HIT3a, which stains only the extracellular CD3. Other applications were tested at BD Biosciences Pharmingen during antibody development only or reported in the literature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD3
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon UCHT1
Concentración 1.0mg/mL
Conjugado Unconjugated
Descripción CD3e; CD3E; T3E; TCRE; T-cell surface antigen T3/Leu-4 epsilon
Formulación No azide/low endotoxin: Aqueous buffered solution containing no preservative, 0.2μm sterile filtered. Endotoxin level is ≤0.01 EU/μg (≤0.001 ng/μg) of protein as determined by the LAL assay.
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human infant thymocytes and peripheral blood lymphocytes from a Sézary Syndrome donor
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.5 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.