missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD294 (CRTH2) Rat anti-Human, PE, Clone: BM16, BD

Código de producto. 15882979
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15882979 100 Tests cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15882979 Proveedor BD Biosciences N.º de proveedor 563665

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

The BM16 monoclonal antibody specifically binds to CD294. CD294 is encoded by PTGDR2 (Prostaglandin D2 receptor 2) and is also known as CRTH2 (chemoattractant receptor-homologous molecule expressed on Th2 cells), GPR44 (G protein-coupled receptor 44), DL1R, and DP2. CD294 is a member of the G protein-coupled leukocyte chemoattractant receptor family. CD294 is expressed on Th2 cells and type-2 innate lymphoid cells (ILC2), but not Th1 type cells. CD294 is detectable on CD4+ T cells in fresh PBMC but not on B cells and NK cells. CD294 is also expressed on peripheral blood basophils and eosinophils, suggesting its involvement allergic reactions. Phenotypic analysis of CD4+ T cells expressing CRTH2 demonstrated that they were also CD45RA-negative and CD45RO+ and CD25+. These cells produce Th2- but little or no Th1-type cytokines upon stimulation with PMA and Ionomycin.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD294 (CRTH2)
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon BM16
Conjugado PE
Descripción CRTH2; PTGDR2 ; Prostaglandin D2 receptor 2; DL1R; DP2; GPR44
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Human CRTH2 Transfected Cell Line
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.