Learn More
anti-CD279 (PD-1); Clone: EH12.1; BD
Código de producto. 15813099
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 Tests
Tamaño de la unidad:
cada uno
15813099 50 Tests cada uno
1 options
Código de producto. 15813099 Proveedor BD Biosciences N.º de proveedor 563789
Host Species: Mouse
Clone: EH12.1
Isotype: IgG1, κ
Species Reactivity: Hu
Immunogen: Human PD-1 Recombinant Protein
Flow cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CD279 (PD-1)
Clasificación Monoclonal
Clon EH12.1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human PD-1 Recombinant Protein
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 50 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human