missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD27 Mouse anti-Human, FITC, Clone: L128, BD

Código de producto. 10663835
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 Tests
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad unitSize
10663835 50 Tests cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10663835

Marca: BD Biosciences 340424

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The CD27 antibody, clone L128, is derived from hybridization of mouse Sp2/0 cells with spleen cells from BALB/c mice immunized with activated peripheral blood lymphocytes.

The CD27 antibody recognizes a 110–120-kilodalton (kDa) disulfide-linked homodimer comprised of two 55-kDa polypeptide chains. The CD27 antigen is a lymphocyte-specific member of the tumor necrosis factor receptor (TNFR) super family, which also includes nerve growth factor receptor, CD30, CD40, CD95 (Fas), CD120a, CD120b, CD134 (OX 40), and CD137. The CD27 antigen is also known as S152, T14, TNFRSF7, and Tp55.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD27
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon L128
Concentración 0.8μg/mL
Conjugado FITC
Formulación Phosphate buffered saline with gelatin and 0.1% sodium azide.
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human Activated Peripheral Blood Cells
Cantidad 50 Tests
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store vials at 2-8°C. Conjugated forms should not be frozen and should be protected from prolonged exposure to light. Each reagent is stable for the period shown on the bottle label when stored as directed.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.