missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD27 Mouse anti-Human, Brilliant Violet 786, Clone: L128, BD

Código de producto. 15832699
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
25 Tests
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad unitSize
15832699 25 Tests cada uno
15822699 100 Tests cada uno
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15832699

Marca: BD Biosciences 563328

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The L128 monoclonal antibody specifically binds to human CD27. CD27 is a 55-kDa disulfide-linked dimer that is a member of the nerve growth factor (NGF) super family. This family also includes CD40, rat OX40, tumor necrosis factor (TNF) receptors and CD95 (Fas). With its ligand CD70, CD27 acts in a co-stimulatory fashion on T lymphocytes. Present on most peripheral blood T lymphocytes and medullary thymocytes, the CD27 antigen is upregulated upon activation with the release of a soluble form, 28 to 32 kDa. It is also detected on a subpopulation of approximately 33% of circulating B lymphocytes. Following exposure to antigens, CD45RA+ T lymphocytes respond by upregulating the CD27 antigen. After maximal stimulation, the CD27 antigen cannot be re-expressed on long-term cultures or on CD45RA-CD27+ T lymphocytes. The CD4+CD27- population is contained within the memory CD45RO+ subset that proliferates after exposure to allergens. Two subpopulations of B lymphocytes bearing the CD27 antigen secrete IgM ( δ +) and IgG ( δ -).

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD27
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon L128
Conjugado Brilliant Violet 786
Descripción TNFRSF7; Tumor necrosis factor receptor superfamily, member 7; Tp55; S152
Formulación Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human Activated Peripheral Blood Cells
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.